Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the STAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13611-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924139
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
STAT1 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STAT1 0.5 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSQWYELQQL DSKFLEQVHQ LYDDSFPMEI RQYLAQWLEK QDWEHAANDV SFATIRFHDL LSQLDDQYSR FSLENNFLLQ HNIRKSKRNL QDNFQEDPIQ MSMIIYSCLK EERKILENAQ RFNQAQSGNI QSTVMLDKQK ELDSKVRNVK DKVMCIEHEI KSLEDLQDEY DFKCKTLQNR EHETNGVAKS DQKQEQLLLK KMYLMLDNKR KEVVHKIIEL LNVTELTQNA LINDELVEWK RRQQSACIGG PPNACLDQLQ NWFTIVAESL QQVRQQLKKL EELEQKYTYE HDPITKNKQV LWDRTFSLFQ QLIQSSFVVE RQPCMPTHPQ RPLVLKTGVQ FTVKLRLLVK LQELNYNLKV KVLFDKDVNE RNTVKGFRKF NILGTHTKVM NMEESTNGSL AAEFRHLQLK EQKNAGTRTN EGPLIVTEEL HSLSFETQLC QPGLVIDLET TSLPVVVISN VSQLPSGWAS ILWYNMLVAE PRNLSFFLTP PCARWAQLSE VLSWQFSSVT KRGLNVDQLN MLGEKLLGPN ASPDGLIPWT RFCKENINDK NFPFWLWIES ILELIKKHLL PLWNDGCIMG FISKERERAL LKDQQPGTFL LRFSESSREG AITFTWVERS QNGGEPDFHA VEPYTKKELS AVTFPDIIRN YKVMAAENIP ENPLKYLYPN IDKDHAFGKY YSRPKEAPEP MELDGPKGTG YIKTELISVS EV