Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STK3 Protein
A cDNA sequence encoding the STK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | STK3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914169
|
enQuireBio™
QP13619-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994159
|
enQuireBio™
QP13619-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904169
|
enQuireBio™
QP13619-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
STK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
STK3 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPMEQPPAP KSKLKKLSED SLTKQPEEVF DVLEKLGEGS YGSVFKAIHK ESGQVVAIKQ VPVESDLQEI IKEISIMQQC DSPYVVKYYG SYFKNTDLWI VMEYCGAGSV SDIIRLRNKT LIEDEIATIL KSTLKGLEYL HFMRKIHRDI KAGNILLNTE GHAKLADFGV AGQLTDTMAK RNTVIGTPFW MAPEVIQEIG YNCVADIWSL GITSIEMAEG KPPYADIHPM RAIFMIPTNP PPTFRKPELW SDDFTDFVKK CLVKNPEQRA TATQLLQHPF IKNAKPVSIL RDLITEAMEI KAKRHEEQQR ELEEEEENSD EDELDHHHHH H | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |