missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STX12 Protein
A cDNA sequence encoding the STX12 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 23673 |
---|---|
Name | STX12 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | STX12 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15904209
|
enQuireBio™
QP13630-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994199
|
enQuireBio™
QP13630-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15984199
|
enQuireBio™
QP13630-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
23673 | |
Research Use Only | |
STX12 | |
Human | |
His | |
The STX12 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
STX12 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSYGPL DMYRNPGPSG PQLRDFSSII QTCSGNIQRI SQATAQIKNL MSQLGTKQDS SKLQENLQQL QHSTNQLAKE TNELLKELGS LPLPLSTSEQ RQQRLQKERL MNDFSAALNN FQAVQRRVSE KEKESIARAR AGSRLSAEER QREEQLVSFD SHEEWNQMQS QEDEVAITEQ DLELIKERET AIRQLEADIL DVNQIFKDLA MMIHDQGDLI DSIEANVESS EVHVERATEQ LQRAAYYQKK SR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |