Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STX17 Protein
A cDNA sequence encoding the STX17 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13631-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914209
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
STX17 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEDEEK VKLRRLEPAI QKFIKIVIPT DLERLRKHQI NIEKYQRCRI WDKLHEEHIN AGRTVQQLRS NIREIEKLCL KVRKDDLVLL KRMIDPVKEE ASAATAEFLQ LHLESVEELK KQFNDEETLL QPPLTRSMTV GGAFHTTEAE ASSQSLTQIY ALPEIPQDQN AAESWETLEA DLIELSQLVT DFSLLVNSQQ EKIDSIADHV NSAAVNVEEG TKNLGKAAKY KL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The STX17 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol.