Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT1C2 Protein
A cDNA sequence encoding the SULT1C2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13643-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924249
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SULT1C2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MALTSDLGKQ IKLKEVEGTL LQPATVDNWS QIQSFEAKPD DLLICTYPKA GTTWIQEIVD MIEQNGDVEK CQRAIIQHRH PFIEWARPPQ PSGVEKAKAM PSPRILKTHL STQLLPPSFW ENNCKFLYVA RNAKDCMVSY YHFQRMNHML PDPGTWEEYF ETFINGKVVW GSWFDHVKGW WEMKDRHQIL FLFYEDIKRD PKHEIRKVMQ FMGKKVDETV LDKIVQETSF EKMKENPMTN RSTVSKSILD QSISSFMRKG TVGDWKNHFT VAQNERFDEI YRRKMEGTSI NFCMEL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SULT1C2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.