Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT2A1 Protein
A cDNA sequence encoding the SULT2A1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | SULT2A1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914259
|
enQuireBio™
QP13646-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904259
|
enQuireBio™
QP13646-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994249
|
enQuireBio™
QP13646-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SULT2A1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SULT2A1 protein solution (1 mg/1ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDDFLWFEG IAFPTMGFRS ETLRKVRDEF VIRDEDVIIL TYPKSGTNWL AEILCLMHSK GDAKWIQSVP IWERSPWVES EIGYTALSET ESPRLFSSHL PIQLFPKSFF SSKAKVIYLM RNPRDVLVSG YFFWKNMKFI KKPKSWEEYF EWFCQGTVLY GSWFDHIHGW MPMREEKNFL LLSYEELKQD TGRTIEKICQ FLGKTLEPEE LNLILKNSSF QSMKENKMSN YSLLSVDYVV DKAQLLRKGV SGDWKNHFTV AQAEDFDKLF QEKMADLPRE LFPWE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |