Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SURF2 Protein
A cDNA sequence encoding the SURF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13652-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914279
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SURF2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSELPGD VRAFLREHPS LRLQTDARKV RCILTGHELP CRLPELQVYT RGKKYQRLVR ASPAFDYAEF EPHIVPSTKN PHQLFCKLTL RHINKCPEHV LRHTQGRRYQ RALCKYEECQ KQGVEYVPAC LVHRRRRRED QMDGDGPRPR EAFWEPTSSD EGGAASDDSM TDLYPPELFT RKDLGSTEDG DGTDDFLTDK EDEKAKPPRE KATDEGRRET TVYRGLVQKR GKKQLGSLKK KFKSHHRKPK SFSSCKQPG
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SURF2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.