Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SYF2 Protein
A cDNA sequence encoding the SYF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1665.00 €
Spezifikation
Name | SYF2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15904289
|
enQuireBio™
QP13655-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924289
|
enQuireBio™
QP13655-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914289
|
enQuireBio™
QP13655-50UG |
50 μg |
1665.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SYF2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SYF2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50% glycerol, 0.2M NaCl, 5mM DTT and 2mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDYEKVKL LEISAEDAER WERKKKRKNP DLGFSDYAAA QLRQYHRLTK QIKPDMETYE RLREKHGEEF FPTSNSLLHG THVPSTEEID RMVIDLEKQI EKRDKYSRRR PYNDDADIDY INERNAKFNK KAERFYGKYT AEIKQNLERG TAV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |