Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SYF2 Protein
A cDNA sequence encoding the SYF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13655-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924289
  • 212.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SYF2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDYEKVKL LEISAEDAER WERKKKRKNP DLGFSDYAAA QLRQYHRLTK QIKPDMETYE RLREKHGEEF FPTSNSLLHG THVPSTEEID RMVIDLEKQI EKRDKYSRRR PYNDDADIDY INERNAKFNK KAERFYGKYT AEIKQNLERG TAV
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SYF2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50% glycerol, 0.2M NaCl, 5mM DTT and 2mM EDTA.