Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SYT11 Protein
A cDNA sequence encoding the SYT11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13658-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914299
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
23208
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSWSCCHQQ AEKKQKNPPY KFIHMLKGIS IYPETLSNKK KIIKVRRDKD GPGREGGRRN LLVDAAEAGL LSRDKDPRGP SSGSCIDQLP IKMDYGEELR SPITSLTPGE SKTTSPSSPE EDVMLGSLTF SVDYNFPKKA LVVTIQEAHG LPVMDDQTQG SDPYIKMTIL PDKRHRVKTR VLRKTLDPVF DETFTFYGIP YSQLQDLVLH FLVLSFDRFS RDDVIGEVMV PLAGVDPSTG KVQLTRDIIK RNIQKCISRG ELQVSLSYQP VAQRMTVVVL KARHLPKMDI TGLSGNPYVK VNVYYGRKRI AKKKTHVKKC TLNPIFNESF IYDIPTDLLP DISIEFLVID FDRTTKNEVV GRLILGAHSV TASGAEHWRE VCESPRKPVA KWHSLSEY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
SYT11 Protein
Research Use Only
SYT11
Human
His
SYT11 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 50% glycerol.