Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAF12 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAF12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7622-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16039850
Menge Preis
1 434.28 € / 100 Mikrogramm
6 408.22 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
10-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001128690.1
TAF12 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
6883
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TAF12
Recombinant Protein
E. coli
MNQFGPSALI NLSNFSSIKP EPASTPPQGS MANSTAVVKI PGTPGAGGRL SPENNQVLTK KKLQDLVREV DPNEQLDEDV EEMLLQIADD FIESVVTAAC QLARHRKSST LEVKDVQLHL ERQWNMWIPG FGSEEIRPYK KACTTEAHKQ RMALIRKTTK K