Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TATDN3 Protein
A cDNA sequence encoding the TATDN3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | TATDN3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15934399
|
enQuireBio™
QP13691-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924399
|
enQuireBio™
QP13691-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914399
|
enQuireBio™
QP13691-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
TATDN3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TATDN3 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 200mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMRAAGV GLVDCHCHLS APDFDRDLDD VLEKAKKANV VALVAVAEHS GEFEKIMQLS ERYNGFVLPC LGVHPVQGLP PEDQRSVTLK DLDVALPIIE NYKDRLLAIG EVGLDFSPRF AGTGEQKEEQ RQVLIRQIQL AKRLNLPVNV HSRSAGRPTI NLLQEQGAEK VLLHAFDGRP SVAMEGVRAG YFFSIPPSII RSGQKQKLVK QLPLTSICLE TDSPALGPEK QVRNEPWNIS ISAEYIAQVK GISVEEVIEV TTQNALKLFP KLRHLLQK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |