Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TATDN3 Protein
A cDNA sequence encoding the TATDN3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13691-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924399
  • 194.62 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TATDN3 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TATDN3 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 200mM NaCl and 20% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMRAAGV GLVDCHCHLS APDFDRDLDD VLEKAKKANV VALVAVAEHS GEFEKIMQLS ERYNGFVLPC LGVHPVQGLP PEDQRSVTLK DLDVALPIIE NYKDRLLAIG EVGLDFSPRF AGTGEQKEEQ RQVLIRQIQL AKRLNLPVNV HSRSAGRPTI NLLQEQGAEK VLLHAFDGRP SVAMEGVRAG YFFSIPPSII RSGQKQKLVK QLPLTSICLE TDSPALGPEK QVRNEPWNIS ISAEYIAQVK GISVEEVIEV TTQNALKLFP KLRHLLQK