Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TBC1D22B Protein
A cDNA sequence encoding the TBC1D22B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13694-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924409
Menge Preis
1 194.62 € / 5 Mikrogramm
10 182.86 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TBC1D22B Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TBC1D22B protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) 30% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAENSK QFWKRSAKLP GSIQPVYGAQ HPPLDPRLTK NFIKERSKVN TVPLKNKKAS SFHEFARNTS DAWDIGDDEE EDFSSPSFQT LNSKVALATA AQVLENHSKL RVKPERSQST TSDVPANYKV IKSSSDAQLS RNSSDTCLRN PLHKQQSLPL RPIIPLVARI SDQNASGAPP MTVREKTRLE KFRQLLSSQN TDLDELRKCS WPGVPREVRP ITWRLLSGYL PANTERRKLT LQRKREEYFG FIEQYYDSRN EEHHQDTYRQ IHIDIPRTNP LIPLFQQPLV QEIFERILFI WAIRHPASGY VQGINDLVTP FFVVFLSEYV EEDVENFDVT NLSQDMLRSI EADSFWCMSK LLDGIQDNYT FAQPGIQKKV KALEELVSRI DEQVHNHFRR YEVEYLQFAF RWMNNLLMRE LPLRCTIRLW DTYQSEPEGF SHFHLYVCAA FLIKWRKEIL DEEDFQGLLM LLQNLPTIHW GNEEIGLLLA EAYRLKYMFA DAPNHYRR