Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFBR3 Protein
A cDNA sequence encoding the TGFBR3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10501-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924068
Menge Preis
1 389.23 € / 5 Mikrogramm
6 365.73 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TGFBR3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
PYSNPDRMSH YTIIENICPK DESVKFYSPK RVHFPIPQAD MDKKRFSFVF KPVFNTSLLF LQCELTLCTK MEKHPQKLPK CVPPDEACTS LDASIIWAMM QNKKTFTKPL AVIHHEAESK EKGPSMKEPN PISPPIFHGL DTLTVMGIAF AAFVIGALLT GALWYIYSHT GETAGRQQVP TSPPASENSS AAHSIGSTQS TPCSSSS
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
GST
100microL purified human TGF Beta Receptor 3 protein at 100microg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.