Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGIF2LY Protein
A cDNA sequence encoding the TGIF2LY was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13736-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924539
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TGIF2LY Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEAAADG PAETQSPVEK DSPAKTQSPA QDTSIMSRNN ADTGRVLALP EHKKKRKGNL PAESVKILRD WMYKHRFKAY PSEEEKQMLS EKTNLSLLRI SNWFINARRR ILPDMLQQRR NDPIIGHKTG KDAHATHLQS TEASVPAKSG PVVQTMYKAC PCGPCQRARC QERSNQIRSR PLARSSPE
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TGIF2LY solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.