Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human THAP1 Protein
A cDNA sequence encoding the THAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13739-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924549
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
THAP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVQSCS AYGCKNRYDK DKPVSFHKFP LTRPSLCKEW EAAVRRKNFK PTKYSSICSE HFTPDCFKRE CNNKLLKENA VPTIFLCTEP HDKKEDLLEP QEQLPPPPLP PPVSQVDAAI GLLMPPLQTP VNLSVFCDHN YTVEDTMHQR KRIHQLEQQV EKLRKKLKTA QQRCRRQERQ LEKLKEVVHF QKEKDDVSER GYVILPNDYF EIVEVPA
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
THAP1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 10% glycerol, 1mM DTT and 0.2M NaCl.