Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human THG1L Protein
A cDNA sequence encoding the THG1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13742-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924559
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
54974
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
THG1L
Human
His
The THG1L solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
THG1L Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAKSKFE YVRDFEADDT CLAHCWVVVR LDGRNFHRFA EKHNFAKPND SRALQLMTKC AQTVMEELED IVIAYGQSDE YSFVFKRKTN WFKRRASKFM THVASQFASS YVFYWRDYFE DQPLLYPPGF DGRVVVYPSN QTLKDYLSWR QADCHINNLY NTVFWALIQQ SGLTPVQAQG RLQGTLAADK NEILFSEFNI NYNNELPMYR KGTVLIWQKV DEVMTKEIKL PTEMEGKKMA VTRTRTKPVP LHCDIIGDAF WKEHPEILDE DS