Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human THG1L Protein
A cDNA sequence encoding the THG1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 54974 |
---|---|
Name | THG1L Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | THG1L |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924559
|
enQuireBio™
QP13742-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914559
|
enQuireBio™
QP13742-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904559
|
enQuireBio™
QP13742-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
54974 | |
Research Use Only | |
THG1L | |
Human | |
His | |
The THG1L solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
THG1L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAKSKFE YVRDFEADDT CLAHCWVVVR LDGRNFHRFA EKHNFAKPND SRALQLMTKC AQTVMEELED IVIAYGQSDE YSFVFKRKTN WFKRRASKFM THVASQFASS YVFYWRDYFE DQPLLYPPGF DGRVVVYPSN QTLKDYLSWR QADCHINNLY NTVFWALIQQ SGLTPVQAQG RLQGTLAADK NEILFSEFNI NYNNELPMYR KGTVLIWQKV DEVMTKEIKL PTEMEGKKMA VTRTRTKPVP LHCDIIGDAF WKEHPEILDE DS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |