Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thrombospondin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thrombospondin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003237.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 7057 |
Name | Thrombospondin-1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16025341
|
enQuireBio™
QP8570-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16045341
|
enQuireBio™
QP8570-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16035341
|
enQuireBio™
QP8570-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16055341
|
enQuireBio™
QP8570-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16065341
|
enQuireBio™
QP8570-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16075341
|
enQuireBio™
QP8570-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_003237.2 | |
Thrombospondin-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7057 | |
Research Use Only | |
THBS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NRIPESGGDN SVFDIFELTG AARKGSGRRL VKGPDPSSPA FRIEDANLIP PVPDDKFQDL VDAVRAEKGF LLLASLRQMK KTRGTLLALE RKDHSGQVFS VVSNGKAGTL DLSLTVQGKQ HVVSVEEALL ATGQWKSITL FVQEDRAQLY IDCEKMENAE LDVPIQSVFT RDLASIARLR IAKGGVNDNF QGVLQNVRFV FGTTPEDILR NKGCSSSTSV LLTLDNNVVN GSSPAIRTNY IGHKTKDLQA ICGISCDELS SMVLELRGLR TIVTTLQDSI RKVTEENKEL ANELRRPPLC YHNGVQYRNN EEWTVDSCTE CHCQNSVTIC KK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |