Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thrombospondin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thrombospondin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8570-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16045341
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_003237.2
Thrombospondin-1 Protein
Research Use Only
THBS1
Recombinant Protein
E. coli
NRIPESGGDN SVFDIFELTG AARKGSGRRL VKGPDPSSPA FRIEDANLIP PVPDDKFQDL VDAVRAEKGF LLLASLRQMK KTRGTLLALE RKDHSGQVFS VVSNGKAGTL DLSLTVQGKQ HVVSVEEALL ATGQWKSITL FVQEDRAQLY IDCEKMENAE LDVPIQSVFT RDLASIARLR IAKGGVNDNF QGVLQNVRFV FGTTPEDILR NKGCSSSTSV LLTLDNNVVN GSSPAIRTNY IGHKTKDLQA ICGISCDELS SMVLELRGLR TIVTTLQDSI RKVTEENKEL ANELRRPPLC YHNGVQYRNN EEWTVDSCTE CHCQNSVTIC KK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7057
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol