Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thymosin beta-4 Protein
Artikelnummer. 15933008
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
250 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15933008 20 μg 20 Mikrogramm
15923008 100 μg 100 Mikrogramm
15943008 250 μg 250 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15933008 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP10182ec20ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Human Thymosin beta-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_066932.1
Gen-ID (Entrez) 7114
Name Thymosin beta-4 Protein
Menge 20 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol TMSB4X
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The biological activity determined by its ability to produce a protective effect against hydrogen peroxide in primary lung fibroblasts is in a concentration range of 0.5 - 10 ug/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz SDKPDMAEIE KFDKSKLKKT ETQEKNPLPS KETIEQEKQA GES
Puffer 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.