Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thyroid peroxidase / TPO Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thyroid peroxidase / TPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9441-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16038321
Menge Preis
1 1443.46 € / 500 Mikrogramm
3 1356.85 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000538.3
Thyroid peroxidase / TPO Protein
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7173
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TPO
Recombinant Protein
Yeast
FFPFISRGKE LLWGKPEESR VSSVLEESKR LVDTAMYATM QRNLKKRGIL SPAQLLSFSK LPEPTSGVIA RAAEIMETSI QAMKRKVNLK TQQSQHPTDA LSEDLLSIIA NMSGCLPYML PPKCPNTCLA NKYRPITGAC NNR