Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIFA Protein
A cDNA sequence encoding the TIFA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13752-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914589
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TIFA Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TIFA protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTSFED ADTEETVTCL QMTVYHPGQL QCGIFQSISF NREKLPSSEV VKFGRNSNIC HYTFQDKQVS RVQFSLQLFK KFNSSVLSFE IKNMSKKTNL IVDSRELGYL NKMDLPYRCM VRFGEYQFLM EKEDGESLEF FETQFILSPR SLLQENNWPP HRPIPEYGTY SLCSSQSSSP TEMDENES