Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIFA Protein
A cDNA sequence encoding the TIFA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13752-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924589
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TIFA Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTSFED ADTEETVTCL QMTVYHPGQL QCGIFQSISF NREKLPSSEV VKFGRNSNIC HYTFQDKQVS RVQFSLQLFK KFNSSVLSFE IKNMSKKTNL IVDSRELGYL NKMDLPYRCM VRFGEYQFLM EKEDGESLEF FETQFILSPR SLLQENNWPP HRPIPEYGTY SLCSSQSSSP TEMDENES
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TIFA protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT.