Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TINAGL1 Protein
A cDNA sequence encoding the TINAGL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13754-HIS-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914599
  • 137.00 € / 1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TINAGL1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAQQGRGR RELAPGLHLR GIRDAGGRYC QEQDLCCRGR ADDCALPYLG AICYCDLFCN RTVSDCCPDF WDFCLGVPPP FPPIQGCMHG GRIYPVLGTY WDNCNRCTCQ ENRQWQCDQE PCLVDPDMIK AINQGNYGWQ AGNHSAFWGM TLDEGIRYRL GTIRPSSSVM NMHEIYTVLN PGEVLPTAFE ASEKWPNLIH EPLDQGNCAG SWAFSTAAVA SDRVSIHSLG HMTPVLSPQN LLSCDTHQQQ GCRGGRLDGA WWFLRRRGVV SDHCYPFSGR ERDEAGPAPP CMMHSRAMGR GKRQATAHCP NSYVNNNDIY QVTPVYRLGS NDKEIMKELM ENGPVQALME VHEDFFLYKG GIYSHTPVSL GRPERYRRHG THSVKITGWG EETLPDGRTL KYWTAANSWG PAWGERGHFR IVRGVNECDI ESFVLGVWGR VGMEDMGHH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TINAGL1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.