Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TLR3 Protein
A cDNA sequence encoding the TLR3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13760-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924619
  • 212.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TLR3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
SSTTKCTVSH EVADCSHLKL TQVPDDLPTN ITVLNLTHNQ LRRLPAANFT RYSQLTSLDV GFNTISKLEP ELCQKLPMLK VLNLQHNELS QLSDKTFAFC TNLTELHLMS NSIQKIKNNP FVKQKNLITL DLSHNGLSST KLGTQVQLEN LQELLLSNNK IQALKSEELD IFANSSLKKL ELSSNQIKEF SPGCFHAIGR LFGLFLNNVQ LGPSLTEKLC LELANTSIRN LSLSNSQLST TSNTTFLGLK WTNLTMLDLS YNNLNVVGND SFAWLPQLEY FFLEYNNIQH LFSHSLHGLF NVRYLNLKRS FTKQSISLAS LPKIDDFSFQ WLKCLEHLNM EDNDIPGIKS NMFTGLINLK YLSLSNSFTS LRTLTNETFV SLAHSPLHIL NLTKNKISKI ESDAFSWLGH LEVLDLGLNE IGQELTGQEW RGLENIFEIY LSYNKYLQLT RNSFALVPSL QRLMLRRVAL KNVDSSPSPF QPLRNLTILD LSNNNIANIN DDMLEGLEKL EILDLQHNNL ARLWKHANPG GPIYFLKGLS HLHILNLESN GFDEIPVEVF KDLFELKIID LGLNNLNTLP ASVFNNQVSL KSLNLQKNLI TSVEKKVFGP AFRNLTELDM RFNPFDCTCE SIAWFVNWIN ETHTNIPELS SHYLCNTPPH YHGFPVRLFD TSSCKDSAPF ELLEHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TLR3 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20% glycerol, 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 1mM DTT.