Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF6B Protein
A cDNA sequence encoding the TNFRSF6B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13770-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914649
  • 194.62 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
8771
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TNFRSF6B
Human
His
TNFRSF6B protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
TNFRSF6B Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVAETPTY PWRDAETGER LVCAQCPPGT FVQRPCRRDS PTTCGPCPPR HYTQFWNYLE RCRYCNVLCG EREEEARACH ATHNRACRCR TGFFAHAGFC LEHASCPPGA GVIAPGTPSQ NTQCQPCPPG TFSASSSSSE QCQPHRNCTA LGLALNVPGS SSHDTLCTSC TGFPLSTRVP GAEECERAVI DFVAFQDISI KRLQRLLQAL EAPEGWGPTP RAGRAALQLK LRRRLTELLG AQDGALLVRL LQALRVARMP GLERSVRERF LPVH