Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF10 / TRAIL / APO-2L Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5244-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925769
  • 1970.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001177871.1
TNFSF10 / TRAIL / APO-2L Protein
Research Use Only
TNFSF10
Recombinant Protein
E. coli
MRERGPQRVA AHITGTRGRS NTLSSPNSKN EKALGRKINS WESSRSGHSF LSNLHLRNGE LVIHEKGFYY IYSQTYFRFQ EEIKENTKND KQMVQYIYKY TSYPDPILLM KSARNSCWSK DAEYGLYSIY QGGIFELKEN DRIFVSVTNE HLIDMDHEAS FFGAFLVG
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
8743
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human TNFSF10 / TRAIL / APO-2L induces RPMI-8226 cell proliferation (typical ED50 is ? 15 ng/ml).
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5