Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF10 / TRAIL / APO-2L Protein
Recombinant Protein
112.00 € - 1970.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001177871.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 8743 |
Name | TNFSF10 / TRAIL / APO-2L Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915769
|
enQuireBio™
QP5244-10UG |
10 μg |
112.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15945769
|
enQuireBio™
QP5244-50UG |
50 μg |
263.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905769
|
enQuireBio™
QP5244-100UG |
100 μg |
452.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935769
|
enQuireBio™
QP5244-500UG |
500 μg |
1160.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925769
|
enQuireBio™
QP5244-1MG |
1 mg |
1970.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_001177871.1 | |
TNFSF10 / TRAIL / APO-2L Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human TNFSF10 / TRAIL / APO-2L induces RPMI-8226 cell proliferation (typical ED50 is ? 15 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
8743 | |
Research Use Only | |
TNFSF10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRERGPQRVA AHITGTRGRS NTLSSPNSKN EKALGRKINS WESSRSGHSF LSNLHLRNGE LVIHEKGFYY IYSQTYFRFQ EEIKENTKND KQMVQYIYKY TSYPDPILLM KSARNSCWSK DAEYGLYSIY QGGIFELKEN DRIFVSVTNE HLIDMDHEAS FFGAFLVG | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |