Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF8 Protein
A cDNA sequence encoding the TNFSF8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 944 |
---|---|
Name | TNFSF8 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | TNFSF8 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15904659
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15934659
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914659
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924659
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-50UG |
50 μg |
1665.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994649
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
944 | |
Research Use Only | |
TNFSF8 | |
Human | |
His | |
TNFSF8 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
TNFSF8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQRTDSIP NSPDNVPLKG GNCSEDLLCI LKRAPFKKSW AYLQVAKHLN KTKLSWNKDG ILHGVRYQDG NLVIQFPGLY FIICQLQFLV QCPNNSVDLK LELLINKHIK KQALVTVCES GMQTKHVYQN LSQFLLDYLQ VNTTISVNVD TFQYIDTSTF PLENVLSIFL YSNSD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |