Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF8 Protein
A cDNA sequence encoding the TNFSF8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13773-HIS-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924659
  • 1665.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
944
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQRTDSIP NSPDNVPLKG GNCSEDLLCI LKRAPFKKSW AYLQVAKHLN KTKLSWNKDG ILHGVRYQDG NLVIQFPGLY FIICQLQFLV QCPNNSVDLK LELLINKHIK KQALVTVCES GMQTKHVYQN LSQFLLDYLQ VNTTISVNVD TFQYIDTSTF PLENVLSIFL YSNSD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
TNFSF8 Protein
Research Use Only
TNFSF8
Human
His
TNFSF8 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.