Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNNI3 Protein
A cDNA sequence encoding the TNNI3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13777-HIS-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914679
Menge Preis
1 861.72 € / 500 Mikrogramm
5 809.24 € / 500 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TNNI3 Protein
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TNNI3 protein solution in PBS and 25mM arginine.
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MADGSSDAAR EPRPAPAPIR RRSSNYRAYA TEPHAKKKSK ISASRKLQLK TLLLQIAKQE LEREAEERRG EKGRALSTRC QPLELAGLGF AELQDLCRQL HARVDKVDEE RYDIEAKVTK NITEIADLTQ KIFDLRGKFK RPTLRRVRIS ADAMMQALLG ARAKESLDLR AHLKQVKKED TEKENREVGD WRKNIDALSG MEGRKKKFES