Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TOM1L2 Protein
A cDNA sequence encoding the TOM1L2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13781-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924689
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TOM1L2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMEFLL GNPFSTPVGQ CLEKATDGSL QSEDWTLNME ICDIINETEE GPKDAIRALK KRLNGNRNYR EVMLALTVLE TCVKNCGHRF HILVANRDFI DSVLVKIISP KNNPPTIVQD KVLALIQAWA DAFRSSPDLT GVVHIYEELK RKGVEFPMADLDALSPIHTP QRSVPEVDPA ATMPRSQSQQ RTSAGSYSSP PPAPYSAPQA PALSVTGPIT ANSEQIARLR SELDVVRGNT KVMSEMLTEM VPGQEDSSDL ELLQELNRTC RAMQQRIVEL ISRVSNEEVT EELLHVNDDL NNVFLRYERF ERYRSGRSVQ NASNGVLNEV TEDNLIDLGP GSPAVVSPMV GNTAPPSSLS SQLAGLDLGT ESVSGTLSSL QQCNPRDGFD MFAQTRGNSL AEQRKTVTYE DPQAVGGLAS ALDNRKQSSE GIPVAQPSVM DDIEVWLRTD LKGDDLEEGV TSEEFDKFLE ERAKAAEMVP DLPSPPMEAP APASNPSGRK KPERSEDALF AL
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TOM1L2 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.