Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TOMM40, homolog Protein
Artikelnummer. 16096070
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16096070 1 mg 1 Milligramm
16086070 10 μg 10 Mikrogramm
16026080 50 μg 50 Mikrogramm
16076070 100 μg 100 Mikrogramm
16006080 200 μg 200 Mikrogramm
16016080 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16096070 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP6821ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TOMM40, homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001122388.1
Gen-ID (Entrez) 10452
Name TOMM40, homolog Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TOMM40
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MGNVLAASSP PAGPPPPPAP ALVGLPPPPP SPPGFTLPPL GGSLGAGTST SRSSERTPGA ATASASGAAE DGACGCLPNP GTFEECHRKC KELFPIQMEG VKLTVNKGLS NHFQVNHTVA LSTIGESNYH FGVTYVGTKQ LSPTEAFPVL VGDMDNSGSL NAQVIHQLGP GLRSKMAIQT QQSKFVNWQV DGEYRGSDFT AAVTLGNPDV LVGSGILVAH YLQSITPCLA LGGELVYHRR PGEEGTVMSL AGKYTLNNWL ATVTLGQAGM HATYYHKASD QLQVGVEFEA STRMQDTSVS FGYQLDLPKA NLLFKGSVDS NWIVGATLEK KLPPLPLTLA LGAFLNHRKN KFQCGFGLTI G
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.