Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPI1 Protein
A cDNA sequence encoding the TPI1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 7167 |
---|---|
Name | TPI1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | TPI1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925488
|
enQuireBio™
QP10891-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905488
|
enQuireBio™
QP10891-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915488
|
enQuireBio™
QP10891-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
7167 | |
Research Use Only | |
TPI1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAPSRKFFVG GNWKMNGRKQ SLGELIGTLN AAKVPADTEV VCAPPTAYID FARQKLDPKI AVAAQNCYKV TNGAFTGEIS PGMIKDCGAT WVVLGHSERR HVFGESDELI GQKVAHALAE GLGVIACIGE KLDEREAGIT EKVVFEQTKV IADNVKDWSK VVLAYEPVWA IGTGKTATPQ QAQEVHEKLR GWLKSNVSDA VAQSTRIIYG GSVTGATCKE LASQPDVDGF LVGGASLKPE FVDIINAKQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
TPI1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 3000 units/mg, in which one unit will convert 1.0 umole of D-glyceraldehyde-3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate per minute at pH 7.5 at 25C. | |
Human | |
His | |
The TPI1 protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol. |