Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPST1 Protein
A cDNA sequence encoding the TPST1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13799-HIS-EC-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914749
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TPST1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH TGSMQHAMEC HHRIEERSQP VKLESTRTTV RTGLDLKANK TFAYHKDMPL IFIGGVPRSG TTLMRAMLDA HPDIRCGEET RVIPRILALK QMWSRSSKEK IRLDEAGVTD EVLDSAMQAF LLEIIVKHGE PAPYLCNKDP FALKSLTYLS RLFPNAKFLL MVRDGRASVH SMISRKVTIA GFDLNSYRDC LTKWNRAIET MYNQCMEVGY KKCMLVHYEQ LVLHPERWMR TLLKFLQIPW NHSVLHHEEM IGKAGGVSLS KVERSTDQVI KPVNVGALSK WVGKIPPDVL QDMAVIAPML AKLGYDPYAN PPNYGKPDPK IIENTRRVYK GEFQLPDFLK EKPQTEQVE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TPST1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.