Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPST1 Protein
A cDNA sequence encoding the TPST1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name TPST1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984739
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13799-HIS-1UG
1 μg
137.00 €
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15914749
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13799-HIS-EC-5UG
5 μg
137.00 €
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15994739
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13799-HIS-20UG
20 μg
212.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15904749
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13799-HIS-50UG
50 μg
1815.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15974739
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13799-HIS-1MG
1 mg
4090.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TPST1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TPST1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH TGSMQHAMEC HHRIEERSQP VKLESTRTTV RTGLDLKANK TFAYHKDMPL IFIGGVPRSG TTLMRAMLDA HPDIRCGEET RVIPRILALK QMWSRSSKEK IRLDEAGVTD EVLDSAMQAF LLEIIVKHGE PAPYLCNKDP FALKSLTYLS RLFPNAKFLL MVRDGRASVH SMISRKVTIA GFDLNSYRDC LTKWNRAIET MYNQCMEVGY KKCMLVHYEQ LVLHPERWMR TLLKFLQIPW NHSVLHHEEM IGKAGGVSLS KVERSTDQVI KPVNVGALSK WVGKIPPDVL QDMAVIAPML AKLGYDPYAN PPNYGKPDPK IIENTRRVYK GEFQLPDFLK EKPQTEQVE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.