Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRAF1 Protein
A cDNA sequence encoding the TRAF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13802-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914759
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TRAF1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDGTFLWKIT NVTRRCHESA CGRTVSLFSP AFYTAKYGYK LCLRLYLNGD GTGKRTHLSL FIVIMRGEYD ALLPWPFRNK VTFMLLDQNN REHAIDAFRP DLSSASFQRP QSETNVASGC PLFFPLSKLQ SPKHAYVKDD TMFLKCIVET ST
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TRAF1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.