Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional enhancer factor TEF-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional enhancer factor TEF-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9426-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16038291
Menge Preis
1 1443.46 € / 500 Mikrogramm
3 1356.85 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab
07-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
NP_068780.2
Transcriptional enhancer factor TEF-1 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7003
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TEAD1
Recombinant Protein
Yeast
MEPSSWSGSE SPAENMERMS DSADKPIDND AEGVWSPDIE QSFQEALAIY PPCGRRKIIL SDEGKMYGRN ELIARYIKLR TGKTRTRKQV SSHIQVLARR KSRDFHSKLK DQTAKDKALQ HMAAMSSAQI VSATAIHNKL GLPGIPRPTF PGAPGFWPGM IQTGQPGSSQ DVKPFVQQAY PIQPAVTAPI PGFEPASAPA PSVPAWQGRS IGTTKLRLVE FSAFLEQQRD PDSYNKHLFV HIGHANHSYS DPLLESVDIR QIYDKFPEKK GGLKELFGKG PQNAFFLVKF WADLNCNIQD DAGAFYGVTS QYESSENMTV TCSTKVCSFG KQVVEKVETE YARFENGRFV YRINRSPMCE YMINFIHKLK HLPEKYMMNS VLENFTILLV VTNRDTQETL LCMACVFEVS NSEHGAQHHI YRLVKD
Videos
SDS
Documenti