Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane protease serine 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane protease serine 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 2645.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001128571.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 7113 |
Name | Transmembrane protease serine 2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16038311
|
enQuireBio™
QP9439-YE-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16078311
|
enQuireBio™
QP9439-YE-500UG |
500 μg |
2195.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16048311
|
enQuireBio™
QP9439-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16068311
|
enQuireBio™
QP9439-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16088311
|
enQuireBio™
QP9439-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16058311
|
enQuireBio™
QP9439-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001128571.1 | |
Transmembrane protease serine 2 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7113 | |
Research Use Only | |
TMPRSS2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
WKFMGSKCSN SGIECDSSGT CINPSNWCDG VSHCPGGEDE NRCVRLYGPN FILQVYSSQR KSWHPVCQDD WNENYGRAAC RDMGYKNNFY SSQGIVDDSG STSFMKLNTS AGNVDIYKKL YHSDACSSKA VVSLRCIACG VNLNSSRQSR IVGGESALPG AWPWQVSLHV QNVHVCGGSI ITPEWIVTAA HCVEKPLNNP WHWTAFAGIL RQSFMFYGAG YQVEKVISHP NYDSKTKNND IALMKLQKPL TFNDLVKPVC LPNPGMMLQP EQLCWISGWG ATEEKGKTSE VLNAAKVLLI ETQRCNSRYV YDNLITPAMI CAGFLQGNVD SCQGDSGGPL VTSKNNIWWL IGDTSWGSGC AKAYRPGVYG NVMVFTDWIY RQMRADG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |