Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane protease serine 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane protease serine 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9439-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16038311
Menge Preis
1 639.01 € / 100 Mikrogramm
5 601.25 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001128571.1
Transmembrane protease serine 2 Protein
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7113
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TMPRSS2
Recombinant Protein
Yeast
WKFMGSKCSN SGIECDSSGT CINPSNWCDG VSHCPGGEDE NRCVRLYGPN FILQVYSSQR KSWHPVCQDD WNENYGRAAC RDMGYKNNFY SSQGIVDDSG STSFMKLNTS AGNVDIYKKL YHSDACSSKA VVSLRCIACG VNLNSSRQSR IVGGESALPG AWPWQVSLHV QNVHVCGGSI ITPEWIVTAA HCVEKPLNNP WHWTAFAGIL RQSFMFYGAG YQVEKVISHP NYDSKTKNND IALMKLQKPL TFNDLVKPVC LPNPGMMLQP EQLCWISGWG ATEEKGKTSE VLNAAKVLLI ETQRCNSRYV YDNLITPAMI CAGFLQGNVD SCQGDSGGPL VTSKNNIWWL IGDTSWGSGC AKAYRPGVYG NVMVFTDWIY RQMRADG