missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 22-207 of Human TRAP alpha The Recombinant Human TRAP alpha Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TRAP alpha Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.25mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | 20mM Tris-HCl(pH8.0) containing 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT |
| Gen-ID (Entrez) | 6745 |
| Molekulargewicht | TMW: 23.1kDa |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | DKFZp781N23103, FLJ14232, FLJ22100, FLJ23034, FLJ78242, FLJ93042, signal sequence receptor, alpha, SSR alpha subunit, SSR-alpha, translocon-associated protein alpha subunit, translocon-associated protein subunit alpha, TRAP alpha, TRAP-alpha, TRAPASignal sequence receptor subunit alpha |
| Gebräuchliche Bezeichnung | TRAP alpha |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?