Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSG101 Protein
A cDNA sequence encoding the TSG101 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13826-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914829
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TSG101 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TSG101 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAVS ESQLKKMVSK YKYRDLTVRE TVNVITLYKD LKPVLDSYVF NDGSSRELMN LTGTIPVPYR GNTYNIPICL WLLDTYPYNP PICFVKPTSS MTIKTGKHVD ANGKIYLPYL HEWKHPQSDL LGLIQVMIVV FGDEPPVFSR P