Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSG101 Protein
A cDNA sequence encoding the TSG101 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name TSG101 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15934829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13826-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15914829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13826-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15924829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13826-1MG
1 mg
7875.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TSG101 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TSG101 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAVS ESQLKKMVSK YKYRDLTVRE TVNVITLYKD LKPVLDSYVF NDGSSRELMN LTGTIPVPYR GNTYNIPICL WLLDTYPYNP PICFVKPTSS MTIKTGKHVD ANGKIYLPYL HEWKHPQSDL LGLIQVMIVV FGDEPPVFSR P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.