Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSH Protein
A cDNA sequence encoding the TSH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10901-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925518
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TSH Protein
Research Use Only
11.72 IU/mg vial by Centaur CP. Siemens Centaur CP is standardized against WHO 3rd IRP 81/565.
Human
Untagged
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Human
Lyophilized from a concentrated solution containing 50mM ammonium bicarbonate.