Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSN Protein
A cDNA sequence encoding the TSN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13828-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924839
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TSN Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The TSN protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 100mM NaCl, and 10% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSVSEIFVEL QGFLAAEQDI REEIRKVVQS LEQTAREILT LLQGVHQGAG FQDIPKRCLK AREHFGTVKT HLTSLKTKFP AEQYYRFHEH WRFVLQRLVF LAAFVVYLET ETLVTREAVT EILGIEPDRE KGFHLDVEDY LSGVLILASE LSRLSVNSVT AGDYSRPLHI STFINELDSG FRLLNLKNDS LRKRYDGLKY DVKKVEEVVY DLSIRGFNKE TAAACVEK