Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSN Protein
A cDNA sequence encoding the TSN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | TSN Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924839
|
enQuireBio™
QP13828-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914839
|
enQuireBio™
QP13828-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904839
|
enQuireBio™
QP13828-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
TSN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The TSN protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 100mM NaCl, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSVSEIFVEL QGFLAAEQDI REEIRKVVQS LEQTAREILT LLQGVHQGAG FQDIPKRCLK AREHFGTVKT HLTSLKTKFP AEQYYRFHEH WRFVLQRLVF LAAFVVYLET ETLVTREAVT EILGIEPDRE KGFHLDVEDY LSGVLILASE LSRLSVNSVT AGDYSRPLHI STFINELDSG FRLLNLKNDS LRKRYDGLKY DVKKVEEVVY DLSIRGFNKE TAAACVEK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |