Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBA5 Protein
A cDNA sequence encoding the UBA5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13851-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914909
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
UBA5 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAESVE RLQQRVQELE RELAQERSLQ VPRSGDGGGG RVRIEKMSSE VVDSNPYSRL MALKRMGIVS DYEKIRTFAV AIVGVGGVGS VTAEMLTRCG IGKLLLFDYD KVELANMNRL FFQPHQAGLS KVQAAEHTLR NINPDVLFEV HNYNITTVENFQHFMDRISN GGLEEGKPVD LVLSCVDNFE ARMTINTACN ELGQTWMESG VSENAVSGHI QLIIPGESAC FACAPPLVVA ANIDEKTLKR EGVCAASLPT TMGVVAGILV QNVLKFLLNF GTVSFYLGYN AMQDFFPTMS MKPNPQCDDR NCRKQQEEYK KKVAALPKQE VIQEEEEIIH EDNEWGIELV SEVSEEELKN FSGPVPDLPE GITVAYTIPK KQEDSVTELT VEDSGESLED LMAKMKNM
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The UBA5 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 50mM NaCl.