Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2E3 Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2E3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13858-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924929
  • 3865.29 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
UBE2E3 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UBE2E3 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSDRQR SDDESPSTSS GSSDADQRDP AAPEPEEQEE RKPSATQQKK NTKLSSKTTA KLSTSAKRIQ KELAEITLDP PPNCSAGPKG DNIYEWRSTI LGPPGSVYEG GVFFLDITFS SDYPFKPPKV TFRTRIYHCN INSQGVICLD ILKDNWSPAL TISKVLLSIC SLLTDCNPAD PLVGSIATQY LTNRAEHDRI ARQWTKRYAT